(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
C1120-25ML C1120-250ML
TCIAC1120-25MLEA 40.7 EUR InStock
TCIAC1120-25ML TCIAC1120-250ML
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-trans-1,2-Diaminocyclohexane
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 80°C
Point de fusion: 14.8 °C
Densité: 0,951 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00063747
Numéro CAS: 1121-22-8
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=161fa0a4bb891cffa2965f60f88bc8ec871a6ec3&vid=161fa0a4bb891cffa2965f60f88bc8ec871a6ec3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité