1,2,4,5-Benzènetétracarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Pyromelliticnitrile, 1,2,4,5-Benzenetetranitrile, Benzene-1,2,4,5-tetracarbonitrile, 1,2,4,5-Benzenetetracarbonitrile, Benzene-1,2,4,5-tetracarbonitrile, Pyromellitotetranitrile
T0988-1G T0988-5G
TCIAT0988-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAT0988-1G TCIAT0988-5G
1,2,4,5-Benzènetétracarbonitrile ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1,2,4,5-Benzènetétracarbonitrile
Formule: C₁₀H₂N₄
MW: 178,15 g/mol
Point d'ébullition: 374 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 265°C
Densité: 1,372 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00043481
Numéro CAS: 712-74-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec91df520bad43e553c6a517bca33adf64c8ce93&vid=ec91df520bad43e553c6a517bca33adf64c8ce93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité