2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté ≥99.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
N0423-1G N0423-5G
TCIAN0423-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAN0423-1G TCIAN0423-5G
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté ≥99.0% (par HPLC)
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
MW: 262,74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012645
Numéro CAS: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11237a1ba397f4be46599292b4657805f59104dd&vid=11237a1ba397f4be46599292b4657805f59104dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water 6.7 to 8.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité