2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
B1916-25G B1916-5G
TCIAB1916-25GEA 44 EUR InStock
TCIAB1916-25G TCIAB1916-5G
2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,04 g/mol
Point de fusion: 82 °C
Numéro MDL: MFCD00010867
Numéro CAS: 6942-36-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe8884ee87bca812af5d97ce920911b4b1ed1090&vid=fe8884ee87bca812af5d97ce920911b4b1ed1090&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité