2-Chloro-4-nitrobenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
M1724-25G M1724-5G
TCIAM1724-25GEA 143 EUR InStock
TCIAM1724-25G TCIAM1724-5G
2-Chloro-4-nitrobenzoate de méthyle ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-4-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017013
Numéro CAS: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&vid=e2f5562c911f1f5d805cdf533cc7c93cc143d5dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 75.0 to 79.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité