2-Chloro-5-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-5-nitrobenzenecarboxylate
C1732-25G C1732-5G
TCIAC1732-25GEA 113 EUR InStock
TCIAC1732-25G TCIAC1732-5G
2-Chloro-5-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00184587
Numéro CAS: 6307-82-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ce67b83d695033da07525a199f7e713883204cd&vid=5ce67b83d695033da07525a199f7e713883204cd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 67.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité