(±)-Lactate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyl 2-hydroxypropanoate, n-Butyl lactate, Butyl (±)-2-hydroxypropionate, (±)-Butyl lactate
L0002-25G L0002-500G
TCIAL0002-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAL0002-25G TCIAL0002-500G
(±)-Lactate de butyle ≥98.0% (par GC)
(±)-Lactate de butyle
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point de fusion: –28 °C
Densité: 0,9832 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00004519
Numéro CAS: 138-22-7
EINECS: 205-316-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4ea558deafd1f82bf657a9f6872a9216084ffaf&vid=a4ea558deafd1f82bf657a9f6872a9216084ffaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -13.0 deg (neat)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité