5-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAM1996-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM1996-5G TCIAM1996-25G
5-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle ≥98.0% (par GC)
5-Chloro-2-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClNO₄
MW: 215,59 g/mol
Point de fusion: 48,5 °C
Numéro MDL: MFCD00272139
Numéro CAS: 51282-49-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/30/28987930.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 52.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité