Eosine J (jaunâtre) ≥90.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Eosin jaunatre2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium
TCIAT0037-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAT0037-25G
Eosine J (jaunâtre) ≥90.0% (par UV/Vis)
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
MW: 691,86 g/mol
Point de fusion: 295…296 °C
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
Merck Index: 13,03634
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/43/81/28994381.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystaline
Purity (UV-vis method) min. 90.0 % (calcd.on dried substance)
Lambda max. 515.0 to 519.0 nm (0.02mol/L AcONH4 sol.)
Drying loss max. 15.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité