Chlorure d'hexaamminecobalt (III) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
H0051-25G H0051-500G
TCIAH0051-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAH0051-25G TCIAH0051-500G
Chlorure d'hexaamminecobalt (III) ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure d'hexaamminecobalt (III)
Formule: H₁₈CoCl₃N₆
MW: 267,47 g/mol
Densité: 1,702 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00036304
Numéro CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Merck Index: 14,04675
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51568fb4a8143fee338f6daec386adc6959edb35&vid=51568fb4a8143fee338f6daec386adc6959edb35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité