Polymyxine B, sulfate
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAP1923-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAP1923-1G TCIAP1923-5G
Polymyxine B, sulfate
Polymyxine B, sulfate
Formule: C₅₅H₉₆N₁₆O₁₃·2H₂SO₄
MW: 1385,61 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131991
Numéro CAS: 1405-20-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/85/28993185.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Total Nitrogen 15.0 to 16.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D -76.0 to -82.0 deg (C=2, H2O) (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %
Phenylalanine 9.0 to 12.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité