1,3-Di-tert-butylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2431-1ML D2431-5ML
TCIAD2431-1MLEA 105 EUR InStock
TCIAD2431-1ML TCIAD2431-5ML
1,3-Di-tert-butylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,3-Di-tert-butylbenzène
Formule: C₁₄H₂₂
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00008830
Numéro CAS: 1014-60-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&vid=d21e3b5fe6c134166d218eda7ef1059ed6134892&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité