1,4-Dibutylbenzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2781-25ML D2781-5ML
TCIAD2781-25MLEA 347 EUR InStock
TCIAD2781-25ML TCIAD2781-5ML
1,4-Dibutylbenzène ≥98.0% (par GC)
1,4-Dibutylbenzène
Formule: C₁₄H₂₂
MW: 190,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD01076591
Numéro CAS: 1571-86-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0e0a48c3eea08ece044ca1d8e1f8eb73cf8423c&vid=a0e0a48c3eea08ece044ca1d8e1f8eb73cf8423c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité