Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Amino-N,N-diéthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: N,N-Diéthylbenzène-p-diamineN,N-Diéthylbenzène-1,4-diamine

TCIAD0518-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD0518-25G TCIAD0518-500G
4-Amino-N,N-diéthylaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-N,N-diéthylaniline


Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 262°C
Point de fusion: 23 °C
Point d'éclair: 139°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00007861
Numéro CAS: 93-05-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/51/31/28975131.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité