2-Méthoxy-1-naphtaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M1040-25G M1040-5G
TCIAM1040-25GEA 105 EUR InStock
TCIAM1040-25G TCIAM1040-5G
2-Méthoxy-1-naphtaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Méthoxy-1-naphtaldéhyde
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Point de fusion: 84…85 °C
Numéro MDL: MFCD00004004
Numéro CAS: 5392-12-1
EINECS: 226-392-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c0371b577f455496983cea5bc3ca6d04556e1c9&vid=8c0371b577f455496983cea5bc3ca6d04556e1c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité