3,6-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D0595-25G D0595-500G
TCIAD0595-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD0595-25G TCIAD0595-500G
3,6-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3,6-Dihydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
Formule: C₁₀H₆Na₂O₈S₂
Numéro MDL: MFCD00004090
Numéro CAS: 7153-21-1
EINECS: 230-499-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3421f83d74688d52905fe7b185e314c171e6651&vid=d3421f83d74688d52905fe7b185e314c171e6651&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité