Acide 3,7-dihydroxy-2-naphtoïque ≥90.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,7-Dihydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid
D2516-25G D2516-5G
TCIAD2516-25GEA 229 EUR InStock
TCIAD2516-25G TCIAD2516-5G
Acide 3,7-dihydroxy-2-naphtoïque ≥90.0% (par HPLC)
Acide 3,7-dihydroxy-2-naphtoïque
Formule: C₁₁H₈O₄
MW: 204,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010253
Numéro CAS: 83511-07-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62f566793d9da8bdc4659cbe1deddc74e1134bd7&vid=62f566793d9da8bdc4659cbe1deddc74e1134bd7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité