Acide 3-amino-2-naphtoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A2258-1G A2258-5G
TCIAA2258-1GEA 39.6 EUR InStock
TCIAA2258-1G TCIAA2258-5G
Acide 3-amino-2-naphtoïque ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-Amino-2-naphthoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,2 g/mol
Point d'ébullition: 383 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212°C
Numéro MDL: MFCD00004115
Numéro CAS: 5959-52-4
EINECS: 227-726-2
Merck Index: 14,00452
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&vid=300482983bd055ecab30f75d72f288423eda76bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité