Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAA0344-25GEA 78.1 EUR InStock
TCIAA0344-25G
Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique ≥98.0% (par HPLC)
Acide 4-aminonaphtalène-1-sulfonique


Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004027
Numéro CAS: 84-86-6
Merck Index: 14,06403
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/85/28927785.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité