Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide 1-amino 2-hydroxy 4-naphtalènesulfonique
TCIAA0367-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA0367-25G
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-amino-3-hydroxynaphtalène-1-sulfonique
Formule: C₁₀H₉NO₄S
MW: 239,25 g/mol
Point de fusion: ∼285 °C
Numéro MDL: MFCD00004019
Numéro CAS: 116-63-2
Merck Index: 14,00454
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/09/28927809.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 3.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité