Diisopropylcarbodiimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0254-25G D0254-250G
TCIAD0254-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD0254-25G TCIAD0254-250G
Diisopropylcarbodiimide ≥98.0% (par GC)
Diisopropylcarbodiimide
Formule: C₇H₁₄N₂
Point d'ébullition: 145 °C (1013 hPa)
Densité: 0,81 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00065689
Numéro CAS: 693-13-0
EINECS: 211-743-7
ONU: 2929
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b68242869f5fbdf89f99f8d17fefdf9e09fc7c8a&vid=b68242869f5fbdf89f99f8d17fefdf9e09fc7c8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité