N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1368-25G B1368-5G
TCIAB1368-25GEA 269 EUR InStock
TCIAB1368-25G TCIAB1368-5G
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine] ≥98.0% (par GC)
N,N'-Méthanetétraylbis[1,1,1-triméthylsilylamine]
Formule: C₇H₁₈N₂Si₂
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: –23 °C
Densité: 0,8211 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00051538
Numéro CAS: 1000-70-0
EINECS: 213-673-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&vid=09b52f8d644398e3d846e6778255dda102861617&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité