Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté pour analyses

Fournisseur: Bernd Kraft
Synonyms: NaDCCSel de sodium de l'acide dichloroisocyanurique dihydraté

KRAF20680.0800EA 0 EUR InStock
KRAF20680.0800
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté pour analyses
Acide dichloroisocyanurique sel de sodium dihydraté


Formule: C₃Cl₂N₃NaO₃·2H₂O
MW: 255,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD00149404
Numéro CAS: 51580-86-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité