Dicyclohexylcarbodiimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0436-25G D0436-400G
TCIAD0436-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0436-25G TCIAD0436-400G
Dicyclohexylcarbodiimide ≥98.0% (par GC)
Dicyclohexylcarbodiimide
Formule: C₁₃H₂₂N₂
Point d'ébullition: 148 - 152 °C (15 hPa)
Point de fusion: 35…36 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (40 °C)
Point d'éclair: 113 °C
Numéro MDL: MFCD00011659
Numéro CAS: 538-75-0
EINECS: 208-704-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,03096
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f9cd24e4357f23433010804ed0c3aca5444f19ea&vid=f9cd24e4357f23433010804ed0c3aca5444f19ea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité