Rouge nucléaire
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: CI 60760, Sodium 1-amino-2,4-dihydroxy-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-3-sulphonate, Helio Fast Rubin BBL
N0184-1G N0184-10G
TCIAN0184-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAN0184-1G TCIAN0184-10G
Rouge nucléaire
Rouge nucléaire
Formule: C₁₄H₈NNaO₇S
MW: 357,28 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078493
Numéro CAS: 6409-77-4
EINECS: 229-088-0
Merck Index: 13,06512
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=617e4ac0bcbe17940fbcd795e088c2e06b3a2aa2&vid=617e4ac0bcbe17940fbcd795e088c2e06b3a2aa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 532.0 to 536.0 nm (0.1mol/L NaOH sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 380 (0.1mol/L NaOH sol., 532.0 to 536.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité