L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu de méthylthymol, sel de sodium ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Sodium 2,2',2'',2'''-((((1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetate, Methylthymol Blue tetrasodium salt
B0478-1G B0478-25G B0478-5G
TCIAB0478-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAB0478-1G TCIAB0478-25G TCIAB0478-5G
Bleu de méthylthymol, sel de sodium ≥95.0% (par HPLC)
Bleu de méthylthymol, sel de sodium
Formule: C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S
MW: 844.76 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148905
Numéro CAS: 1945-77-3
EINECS: 217-743-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffabb83d04937d5072f18b99f65dde520f9e5c55&vid=ffabb83d04937d5072f18b99f65dde520f9e5c55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Absorbance min. 0.400 (0.04g/L, 438.0 to 442.0 nm) (after drying)
Drying loss max. 10.0 %
Sensitiveness to pass test
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité