Milieu de montage DPX non aqueux
Fournisseur: Merck
1.00579.0500EA 99.9 EUR InStock
1.00579.0500
Milieu de montage DPX non aqueux
Colorants Réactifs pour la microscopie et la coloration
DPX new is a synthetic non aqueous mounting medium for microscopy. In its formulation, the teratogenic plasticiizer dibutyl phthalate (DBP) has been avoided, which renders the composition safer for the environment and more user friendly than the conventionally used mounting agents such as DPX.
Preparative capacity (500 ml): 2500 slides
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité