3-Phénoxypropane-1,2-diol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 3-Phenoxypropane-1,2-diol
P1335-25G P1335-5G
TCIAP1335-25GEA 407 EUR InStock
TCIAP1335-25G TCIAP1335-5G
3-Phénoxypropane-1,2-diol ≥95.0% (par GC)
3-Phénoxypropane-1,2-diol
Formule: C₆H₅OCH₂CH(OH)CH₂OH
MW: 168,19 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: 70 °C
Densité: 1,1477 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004717
Numéro CAS: 538-43-2
EINECS: 208-692-8
Merck Index: 14,07290
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&vid=9819192973cac99ed19eaddab946860b3d5e65a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité