2-Phényl-1,3-propanediol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Phenylpropane-1,3-diol
H56761.06 H56761.14
H56761.06EA 120 EUR InStock
H56761.06 H56761.14
2-Phényl-1,3-propanediol ≥98%
2-Phényl-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 1570-95-2 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Melting Point: 53-56° MDL No.: MFCD00236056
Formule: HOH₂CCH(C₆H₅)CH₂OH
MW: 152,19 g/mol
Point de fusion: 53…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236056
Numéro CAS: 1570-95-2
EINECS: 411-810-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité