N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4,6,N,N-Pentamethylaniline
P1767-25G P1767-5G
TCIAP1767-25GEA 138 EUR InStock
TCIAP1767-25G TCIAP1767-5G
N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline ≥97.0% (par GC)
N,N,2,4,6-Pentaméthylaniline
Formule: C₁₁H₁₇N
MW: 163,26 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00010596
Numéro CAS: 13021-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&vid=5a1761710aaa66325391208ddc40f79cb3134eaf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité