L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
1,2-Diéthoxyéthane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
D0456-25ML D0456-500ML
TCIAD0456-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0456-25ML TCIAD0456-500ML
1,2-Diéthoxyéthane 98,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2-Diéthoxyéthane
Formule: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: -74
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00009253
Numéro CAS: 629-14-1
EINECS: 211-076-1
ONU: 1153
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&vid=2a20ee1e38ecf0fac886d757551ff9f94c67f920&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité