3-Acétylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Méthyl-m-cyanophénylcetone1-(3-Cyanophényl)éthane-1-one3'-Cyanoacétophénone
TCIAC1993-25GEA 99 EUR InStock
TCIAC1993-25G TCIAC1993-5G
3-Acétylbenzonitrile ≥98.0% (par GC)
3-Acétylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point de fusion: 98…100 °C
Numéro MDL: MFCD00001806
Numéro CAS: 6136-68-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/64/28939064.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 101.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité