4-Acétylbenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1141-10G C1141-25G
TCIAC1141-10GEA 62.7 EUR InStock
TCIAC1141-10G TCIAC1141-25G
4-Acétylbenzonitrile ≥97.0% (par GC)
4-Acétylbenzonitrile
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: 57…58 °C
Numéro MDL: MFCD00001825
Numéro CAS: 1443-80-7
EINECS: 215-885-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&vid=7ed1343c3600dda45d186801b1ba654d38ce03f4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité