2-(Dibutylamino)éthanol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0219-25ML D0219-500ML
TCIAD0219-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0219-25ML TCIAD0219-500ML
2-(Dibutylamino)éthanol ≥99.0% (par GC)
2-(Dibutylamino)éthanol
Formule: C₁₀H₂₃NO
Point d'ébullition: 226°C
Point de fusion: -70°C
Densité: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00014033
Numéro CAS: 102-81-8
EINECS: 203-057-1
ONU: 2873
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4c4fab5ed47a7cac1d8fcc17b858c7e53154692&vid=d4c4fab5ed47a7cac1d8fcc17b858c7e53154692&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité