1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4,4-Trimethylpentan-2-amine, 2-Amino-2,4,4-trimethylpentane, tert-Octylamine
T0143-25ML T0143-500ML
TCIAT0143-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0143-25ML TCIAT0143-500ML
1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,1,3,3-Tétraméthylbutylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –8 °C
Densité: 0,805 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 32°C
Numéro MDL: MFCD00008053
Numéro CAS: 107-45-9
EINECS: 203-491-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb5fcef3781df39b18523050cc651f81685e025&vid=acb5fcef3781df39b18523050cc651f81685e025&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité