N,N-Diéthyl-m-toluamide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D0097-25ML D0097-500ML
TCIAD0097-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAD0097-25ML TCIAD0097-500ML
N,N-Diéthyl-m-toluamide ≥98.0% (par GC)
N,N-Diéthyl-m-toluamide
Formule: C₁₂H₁₇NO
MW: 191,27 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 0,996 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00009046
Numéro CAS: 134-62-3
EINECS: 205-149-7
Merck Index: 14,02856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&vid=2d1f286102c19a2f0c1d30c77b41c588e5ffb0ab&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité