3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D3253-25G D3253-5G
TCIAD3253-25GEA 359 EUR InStock
TCIAD3253-25G TCIAD3253-5G
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione ≥98.0% (par GC)
3,4-Diethoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Formule: C₈H₁₀O₄
Point d'ébullition: 88 - 92 °C (0,4 -rr)
Densité: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001333
Numéro CAS: 5231-87-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&vid=e35f6dc661f5606d546cac391179829223d6fe74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité