Diéthoxy(diméthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0454-25ML D0454-500ML D0454-100ML
TCIAD0454-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0454-25ML TCIAD0454-500ML TCIAD0454-100ML
Diéthoxy(diméthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Diéthoxy(diméthyl)silane
Formule: C₆H₁₆O₂Si
Point d'ébullition: 114°C
Point de fusion: –87 °C
Densité: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00009068
Numéro CAS: 78-62-6
EINECS: 201-127-6
ONU: 2380
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467a41ff9172774a082a1a6cdb84a81f8ac2963b&vid=467a41ff9172774a082a1a6cdb84a81f8ac2963b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité