Diméthoxy(diméthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1052-25ML D1052-500ML
TCIAD1052-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1052-25ML TCIAD1052-500ML
Diméthoxy(diméthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Diméthoxy(diméthyl)silane
Formule: C₄H₁₂O₂Si
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0,8638 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -5°C
Numéro MDL: MFCD00025691
Numéro CAS: 1112-39-6
EINECS: 214-189-4
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&vid=065a43073b72eef6705bc23846e897d2eb01d55f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité