Diméthoxy(diphényl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethoxydiphenylsilane, Diphenyldimethoxysilane
D1731-25ML D1731-500ML D1731-100ML
TCIAD1731-25MLEA 22 EUR InStock
TCIAD1731-25ML TCIAD1731-500ML TCIAD1731-100ML
Diméthoxy(diphényl)silane ≥98.0% (par GC)
Diméthoxy(diphényl)silane
Formule: C₁₄H₁₆O₂Si
MW: 244,37 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 157°C
Numéro MDL: MFCD00025690
Numéro CAS: 6843-66-9
EINECS: 229-929-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&vid=be0d2070a6ef51ea5addee94fa5cef5302e6dc3c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité