Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Iodure de méthyltriphénylarsonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAM0327-5GEA 148 EUR InStock
TCIAM0327-5G
Iodure de méthyltriphénylarsonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de méthyltriphénylarsonium


Formule: C₁₉H₁₈AsI
MW: 448,18 g/mol
Point de fusion: 182,5…183.5 °C
Numéro MDL: MFCD00031543
Numéro CAS: 1499-33-8
ONU: 3465
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/33/28973733.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité