Carmin d'indigo ≥95.0% (par UV/Vis)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAI0214-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAI0214-25G
Carmin d'indigo ≥95.0% (par UV/Vis)
Carmin d'indigo
Formule: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
MW: 466,36 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00005723
Numéro CAS: 860-22-0
Merck Index: 14,04944
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/11/28972011.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystal
Purity (UV-vis method) min. 95.0 % (after drying)
Drying loss max. 8.0 %
Transition interval (pH) (blue)11.6 to 14.0 (yellow)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité