Acide hippurique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
H0143-25G H0143-500G H0143-100G
TCIAH0143-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0143-25G TCIAH0143-500G TCIAH0143-100G
Acide hippurique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide hippurique
Formule: C₆H₅C(O)NHCH₂COOH
Point d'ébullition: 399 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 271 °C
Densité: 1,308 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002692
Numéro CAS: 495-69-2
EINECS: 207-806-3
Merck Index: 14,04716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cb6f570dc76232c8ba9dbbd8d49512ce4471867&vid=0cb6f570dc76232c8ba9dbbd8d49512ce4471867&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 189.0 to 194.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité