2-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C2050-25G C2050-5G
TCIAC2050-25GEA 126 EUR InStock
TCIAC2050-25G TCIAC2050-5G
2-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Point d'ébullition: 212°C
Point de fusion: 39…40 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019742
Numéro CAS: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&vid=20b5f91ef8538188e741189c4de1ec57af7c3862&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 37.0 to 41.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité