4-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0309-1G F0309-5G
TCIAF0309-1GEA 30.8 EUR InStock
TCIAF0309-1G TCIAF0309-5G
4-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Fluoro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄N
Point d'ébullition: 52 - 55 °C (15 -rr)
Point de fusion: 43…45 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00061283
Numéro CAS: 194853-86-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6b0bec4c4961fa88145a5186945ee95918fc555&vid=e6b0bec4c4961fa88145a5186945ee95918fc555&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité