Orthoacétate de triéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAO0105-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAO0105-25ML TCIAO0105-500ML
Orthoacétate de triéthyle ≥96.0% (par GC)
Orthoacétate de triéthyle
Formule: C₈H₁₈O₃
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 145°C
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00009223
Numéro CAS: 78-39-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/04/05/28990405.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité