Orthoacétate de triméthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
O0115-25ML O0115-500ML
TCIAO0115-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAO0115-25ML TCIAO0115-500ML
Orthoacétate de triméthyle ≥98.0% (par GC)
Orthoacétate de triméthyle
Formule: C₅H₁₂O₃
MW: 120,15 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point de fusion: –58 °C
Densité: 0,944 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 16°C
Numéro MDL: MFCD00008477
Numéro CAS: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
ONU: 3272
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&vid=77195596c50ae3fd6535688b726a66f1455d39de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité