1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 1,2-Dihydroxyanthraquinone
TCIAD0242-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0242-25G
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par HPLC)
1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Point de fusion: 290 °C
Numéro MDL: MFCD00001201
Numéro CAS: 72-48-0
Merck Index: 13,00246
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/73/28974673.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Lambda max. 429.0 to 433.0 nm (MeOH)
Absorbance min. 0.400 (20mg/L, MeOH, 429.0 to 433.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité