1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1166-10GEA 250 EUR InStock
TCIAT1166-10G
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one ≥95.0% (par HPLC, analyse par titration)
1,8-Dihydroxyanthracène-9(10H)-one
Formule: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Point de fusion: 193,5…195 °C
Numéro MDL: MFCD00053409
Numéro CAS: 1143-38-0
Merck Index: 12,00723
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/20/28995220.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité