Orangé de xylénol, sel disodique
Fournisseur: TCI
B0477-1G B0477-25G B0477-5G
TCIAB0477-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0477-1G TCIAB0477-25G TCIAB0477-5G
Orangé de xylénol, sel disodique
Orangé de xylénol, sel disodique
Formule: C₃₁H₃₀N₂Na₂O₁₃S
MW: 716,62 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014580
Numéro CAS: 1202864-39-8
EINECS: 216-553-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c03571a71b788b6848906dbf8c6e81eaf372729&vid=1c03571a71b788b6848906dbf8c6e81eaf372729&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Lambda max. 433.0 to 437.0 nm (H2O)
Absorbance min. 0.210 (0.01g/L,H2O,433.0 to 437.0 nm) (after drying)
Sensitiveness Coloring by Zinc solution. Fading by EDTA2Na.
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité